1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
Toimittaja: Molekula
MOLE30731776-1GEA 0 EUR
MOLE30731776-1G
1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
Kaava: C₁₄H₁₂BNO₄S
MDL numero: MFCD03086094
CAS-numero: 342404-46-0