1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBCC03112DAEA 0 EUR
MAYBCC03112DA MAYBCC03112CB
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Kaava: C₁₄H₁₂BNO₄S
MW: 301,1300 g/mol
MDL numero: MFCD02681892
CAS-numero: 129271-98-3