1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Toimittaja: Molekula
MOLE59160967-1GEA 0 EUR
MOLE59160967-1G
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Kaava: C₁₄H₁₂BNO₄S
MDL numero: MFCD02681892
CAS-numero: 129271-98-3