1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
Toimittaja: Molekula
MOLEM35514231EA 340 EUR
MOLEM35514231
1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
Kaava: C₁₄H₁₂BNO₄S
MW: 301,1254 g/mol
MDL numero: MFCD03840611
CAS-numero: 480438-52-6