Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
L17417.14EA 198 EUR
L17417.14 L17417.06
Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Tetrahydropyran-2-methanol
Kaava: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16
Kiehumispiste: 186…189 °C
Sulamispiste: < –70 °C
Tiheys: 1,027
Leimahduspiste: 93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006624
CAS-numero: 100-72-1
EINECS: 202-882-4