Tetrahydropyran-2-methanol ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAT0952-5MLEA 48.4 EUR
TCIAT0952-5ML TCIAT0952-25ML
Tetrahydropyran-2-methanol ≥96.0% (by GC)
Tetrahydropyran-2-methanol
Kaava: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kiehumispiste: 187°C
Leimahduspiste: 93°C
MDL numero: MFCD00006624
CAS-numero: 100-72-1
EINECS: 202-882-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/40/28995040.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %