3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12031.06EA 81.9 EUR
A12031.06 A12031.14
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Kaava: C₃HBr₃N₂
MW: 304,78 g/mol
Sulamispiste: 184…188 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040248
CAS-numero: 17635-44-8