1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBCC12501DAEA 0 EUR
MAYBCC12501DA MAYBCC12501.250
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Kaava: C₆H₈N₂O₂
MDL numero: MFCD00159636
CAS-numero: 5744-56-9