Hexafluoroantimonic acid ∼65% vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
33488.18EA 518 EUR
33488.18 33488.22 33488.14 33488.30
Hexafluoroantimonic acid ∼65% vesiliuos
Hexafluoroantimonic acid
Kaava: HF₆Sb
MW: 236,758 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011327
CAS-numero: 16950-06-4
EINECS: 241-023-8
UN: 3264
ADR: 8,II