Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13390.06EA 126 EUR
A13390.06
Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Thiodiglycolic anhydride
Kaava: C₄H₄O₃S
MW: 132,13
Sulamispiste: 95…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051689
CAS-numero: 3261-87-8
EINECS: 000-000-0