Thiodiglycolic anhydride
Toimittaja: MARKET SOURCE PART PROCESS
MSPPBD01436137EA 0 EUR
MSPPBD01436137 MAYBS10441.1 MAYBS10441.10
Thiodiglycolic anhydride
Thiodiglycolic anhydride
Kaava: C₄H₄O₃S
MW: 132,13 g/mol
MDL numero: MFCD00051689
CAS-numero: 3261-87-8