1,4-Thioxane ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
A18052.14EA
195
EUR
A18052.14
A18052.06
1,4-Thioxane ≥98%
1,4-Thioxane
Kaava:
C₄H₈OS MW: 104,17 g/mol Kiehumispiste: 147…148 °C Tiheys: 1,114 Leimahduspiste: 42 °C (107 °F) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00006573 CAS-numero: 15980-15-1 EINECS: 240-117-6 ADR: 3,III |