1,4-Thioxane ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAT1543-25GEA 85.8 EUR
TCIAT1543-25G TCIAT1543-5G
1,4-Thioxane ≥97.0% (by GC)
1,4-Thioxane
Kaava: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Kiehumispiste: 67°C
Leimahduspiste: 42°C
MDL numero: MFCD00006573
CAS-numero: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/55/28995555.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %