Benzothiazol-2-ol
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBAC40197DAEA 0 EUR
MAYBAC40197DA MAYBAC40197.50 MAYBAC40197EA
Benzothiazol-2-ol
Benzothiazol-2-ol
Kaava: C₇H₅NOS
MW: 151,18
MDL numero: MFCD00022868
CAS-numero: 934-34-9
EINECS: 213-281-1