Benzothiazol-2-ol ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A16648.06EA 87.3 EUR
A16648.06 A16648.14
Benzothiazol-2-ol ≥98%
Benzothiazol-2-ol
Kaava: C₇H₅NOS
MW: 151,18 g/mol
Sulamispiste: 136…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022868
CAS-numero: 934-34-9
EINECS: 213-281-1