Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO358500010EA 52 EUR
ACRO358500010
Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Kaava: C₈H₇NOS
MW: 165,21 g/mol
Sulamispiste: 95…96 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00226293
CAS-numero: 37859-42-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
HPLC ≥97.5 %