Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H31631.06EA 342 EUR
H31631.06 H31631.03
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Kaava: C₈H₇NOS
MW: 165,21 g/mol
Sulamispiste: 96…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00226293
CAS-numero: 37859-42-0