5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H27529.MDEA 106 EUR
H27529.MD H27529.03 H27529.06
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Kaava: C₇H₆N₄O
Sulamispiste: ∼ 220 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06797247
CAS-numero: 96859-34-6