3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L16369.MDEA 155 EUR
L16369.MD L16369.03
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₉BO₄
MW: 191,98 g/mol
Sulamispiste: ∼ 218 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01075738
CAS-numero: 216144-91-1
EINECS: 000-000-0