DL-Methionine sulphone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
B25094.06EA 306 EUR
B25094.06 B25094.03
DL-Methionine sulphone ≥98%
DL-Methionine sulphone
Kaava: C₅H₁₁NO₄S
MW: 181,21 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00025079
CAS-numero: 820-10-0
EINECS: 212-466-4