DL-Methionine sulphoxide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A18081.06EA 128 EUR
A18081.06
DL-Methionine sulphoxide ≥98%
DL-Methionine sulphoxide
Kaava: C₅H₁₁NO₃S
MW: 165,21 g/mol
Sulamispiste: ∼ 230 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002620
CAS-numero: 62697-73-8
EINECS: 263-700-7