N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Toimittaja: Molekula
MOLE14688583-100GEA 0 EUR
MOLE14688583-100G
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Kaava: C₁₀H₁₆N₂O₄
MW: 228,25
MDL numero: MFCD00008640
CAS-numero: 58477-85-3
EINECS: 261-277-3