4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L07626.06EA 165 EUR
L07626.06
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98%
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone
Kaava: C₁₀H₁₀BrNO₂
MW: 256,10
Sulamispiste: 139…141 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051781
CAS-numero: 101209-08-9