2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAC0938-25MLEA 192 EUR
TCIAC0938-25ML TCIAC0938-5ML
2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl ethyl sulphide
Kaava: C₄H₉ClS
Kiehumispiste: 157°C
Leimahduspiste: 52°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000979
CAS-numero: 693-07-2
EINECS: 211-742-1
UN: 1992
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/65/28938165.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %