2-Chloroethyl methyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAC0588-10GEA 109 EUR
TCIAC0588-10G
2-Chloroethyl methyl sulphide ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl methyl sulphide
Kaava: C₃H₇ClS
Kiehumispiste: 140°C
Leimahduspiste: 42°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000978
CAS-numero: 542-81-4
EINECS: 208-828-6
UN: 2924
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/23/28937623.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %