1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
J64865.06EA 1320 EUR
J64865.06 J64865.03
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Kaava: C₆H₁₂N₄O₂
MW: 172,19 g/mol
Sulamispiste: 112 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00008318
CAS-numero: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7