N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
L16280.APEA 97.5 EUR
L16280.AP L16280.AE
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Kaava: C₁₄H₃₂N₂O₄
MW: 292,42
Kiehumispiste: 240 °C (10 mmHg)
Tiheys: 1,030
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004534
CAS-numero: 102-60-3
EINECS: 203-041-4