N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21940.1000EA
101
EUR
8.21940.9999
8.21940.1000
8.21940.0100
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Kaava:
C₁₄H₃₂N₂O₄ MW: 292,42 g/mol |
MDL numero:
MFCD00004534 CAS-numero: 102-60-3 EINECS: 203-041-4 |
Testitulosten erittely
Hill Formula | C₁₄H₃₂N₂O₄ |
Chemical formula | [CH₃CH(OH)CH₂]₂NCH₂CH₂N[CH₂CH(OH)CH₃]₂ |
Molar Mass | 292.41 g/mol |
Boiling point | 240 °C (13 hPa) |
Density | 1.03 g/cm³ (20 °C) |
pH value | 10.4 (10 g/l, H₂O, 20 °C) |
Refractive Index | 1.478 (20 °C, 589 nm) |
Solubility | (20 °C) soluble |
LD 50 oral |
LD50 Rat |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 3 highly water endangering |