Yttrium(III) 2-ethylhexanoate ≥99.8% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
36661.06EA 64.6 EUR
36661.06 36661.14 36661.22
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate ≥99.8% (metals basis)
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Kaava: C₂₄H₄₅O₆Y
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070441
CAS-numero: 103470-68-4