Divinyl sulphone stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21215.0010EA 112 EUR
8.21215.9999 8.21215.0010
Divinyl sulphone stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Divinyl sulphone
Kaava: C₄H₆O₂S
MW: 118,16
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008623
CAS-numero: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN: 2927
ADR: 6.1 (8),I
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 118.16 g/mol
Boiling Point 234.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.05 hPa (25 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.473 (27 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)