Divinyl sulphone ≥96.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
TCIAD0959-250GEA 440 EUR
TCIAD0959-250G TCIAD0959-25G TCIAD0959-5G
Divinyl sulphone ≥96.0% (by GC) stabiloitu
Divinyl sulphone
Kaava: C₄H₆O₂S
MW: 118,16 g/mol
Kiehumispiste: 110°C
Leimahduspiste: 102°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008623
CAS-numero: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN: 2927
ADR: 6.1,I
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/20/28976120.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %