2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO313100050EA 134 EUR
ACRO313100050 ACRO313100010
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Kaava: C₄H₃F₃O₂
MW: 140,06 g/mol
Kiehumispiste: 86 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 48…52 °C
Leimahduspiste: 81 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042424
CAS-numero: 381-98-6
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Transparent light yellow Chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %