3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO367570010EA 41.5 EUR
ACRO367570010 ACRO367570050
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,083 g/mol
Sulamispiste: 206…211 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03411930
CAS-numero: 269409-73-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %