4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H26825.03EA 76.9 EUR
H26825.03 H26825.06
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,08 g/mol
Sulamispiste: 227…231 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01863710
CAS-numero: 180516-87-4