3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52877.MDEA 116 EUR
H52877.MD
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₆BNO₆
Sulamispiste: 246…250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411932
CAS-numero: 377780-80-8