2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H25867.03EA 60.1 EUR
H25867.03 H25867.06
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99
Sulamispiste: 130…133 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179453
CAS-numero: 380430-53-5