3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26615.03EA 156 EUR
H26615.03 H26615.06
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Sulamispiste: 135…139 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179444
CAS-numero: 4334-87-6