4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO367790050EA 231 EUR
ACRO367790050 ACRO367790010 ACRO367790250
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Sulamispiste: 184…189 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179441
CAS-numero: 4334-88-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %