4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26356.06EA 475 EUR
H26356.06 H26356.03
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Sulamispiste: 137…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179441
CAS-numero: 4334-88-7