3-Carboxyphenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO344630050EA 185 EUR
ACRO344630050 ACRO344630250 ACRO344630010
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
3-Carboxyphenylboronic acid
Kaava: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Sulamispiste: 243…247 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036833
CAS-numero: 25487-66-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %