4-Carboxyphenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO344400050EA 122 EUR
ACRO344400050 ACRO344400250 ACRO344400010
4-Carboxyphenylboronic acid 97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Kaava: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Sulamispiste: 238…240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151801
CAS-numero: 14047-29-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %