3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Toimittaja: Molekula
MOLE44219424-5GEA 173 EUR
MOLE44219424-5G
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Kaava: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
MW: 371,97 g/mol
MDL numero: MFCD00013111
CAS-numero: 66472-86-4
EINECS: 266-376-5