5-Chloro-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53016.MDEA 228 EUR
H53016.MD
5-Chloro-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
5-Chloro-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₀BClO₄
Sulamispiste: 106…108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07363744
CAS-numero: 871329-55-4