2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53043.03EA 767 EUR
H53043.03 H53043.MD
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 96%
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06659869
CAS-numero: 850568-07-9