3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L08563.14EA 406 EUR
L08563.14 L08563.06
3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Kaava: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Kiehumispiste: 230…232 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00018456
CAS-numero: 6848-13-1
EINECS: 229-935-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III