3-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H56087.MDEA 401 EUR
H56087.MD H56087.03
3-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 95%
3-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BFNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16295256
CAS-numero: 1451391-88-0