3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
Varoitus
H52988.03EA 1130 EUR
H52988.03 H52988.MD
3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00 g/mol
Sulamispiste: 146…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08235046
CAS-numero: 874219-27-9