5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
Varoitus
H53045.MDEA 183 EUR
H53045.MD
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00 g/mol
Sulamispiste: 143…147 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08235102
CAS-numero: 874289-46-0