3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H53289.03EA 522 EUR
H53289.03
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₉BFNO₃
Sulamispiste: 173…175 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08436026
CAS-numero: 849833-86-9