2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Varoitus
H53178.MDEA 336 EUR
H53178.MD H53178.03
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,97 g/mol
Sulamispiste: 174…176 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08436028
CAS-numero: 874289-40-4